Merck
BR701621
BRAND® Seal-R-film Sealing Film
roll L × W 38 m × 100 mm, Single Roll
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥9,351
¥9,351
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥9,351
About This Item
UNSPSCコード:
30102015
NACRES:
NB.35
¥9,351
出荷予定日2025年4月24日
フォーム
film
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 701621
ロールL × W
38 m × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
No more spilling, evaporation, and contamination! Seal-R-film sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
The sealing film can be stretched to three times its original length. This means that Seal-R-film always fits, even with irregular shapes. For traceability, each roll has a lot identification. With the BRAND cutter for sealing film you can cut rolls with widths of 50 and 100 mm efficiently and economically and store them cleanly.
特徴および利点
  • Protects against evaporation, leakage, and contamination
  • Easy sealing with 300% elasticity
  • Lot identification of each roll
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Seal-R-film is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)