Merck
BR701372
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for luminescence measurement), vinyl
別名:
PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥17,110
¥17,110
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥17,110
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥17,110
Check Cart for Availability
物質
vinyl
vinyl film
white
無菌性
non-sterile
特徴
self-adhesive
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 701372
適合性
suitable for (for luminescence measurement)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
White and black films provide support for fluorescence and luminescence measurements and for microscopy. Weak signals are amplified and interference of light from outside is minimized.
特徴および利点
  • Black, light-absorbing film for optimal fluorescence measurements
  • White, light-reflecting film for amplified luminescent signal
  • Storable down to -40 °C
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)