¥53,300
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
aluminum
aluminum film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
self-adhesive
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 781381
適合性
suitable for (for cold storage)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- BRAND® sealing film for microplates enables minimal sample evaporation.
- Stable in temperature range -80 to 120 °C.
- Easy sample access removal without residue.
- Punctured for easy sample collection.
- Useful in sample storage for long periods.
特徴および利点
- Temperature stability down to -80 °C
- Thight seal for minimizing evaporation
- Pierceability or residue-free removal for easier sample accessibility
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)