Merck
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
別名:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥86,090
¥86,090
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥86,090
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.22
¥86,090
Check Cart for Availability
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
BRAND 701358
容量
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)