¥97,740
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
soda-lime glass
特徴
ground edges, twin frosted end
メーカー/製品名
BRAND 474744
サイズ
76 mm × 26 mm × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Made from clear soda-lime glass, hydrolytic class 3.
- Ground edges are recommended to reduce the risk of injury.
- Thickness approx.: 1 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック