Merck
BR463243
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 84 mm
別名:
Filter, Rubber gasket
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥29,280
¥29,280
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥29,280
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥29,280
Check Cart for Availability
物質
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 463243
サイズ
84 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
upper outer diameter: 84mm
bottom outer diameter: 61mm
bottom inner diameter: 50mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)