Merck
BR13946
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 25 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
別名:
BLAUBRAND®, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,526
¥5,526
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,526
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥5,526
Check Cart for Availability
物質
clear borosilicate glass 3.3
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 13946
L
705 mm
サイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® spare burette tubes for compact burettes are crafted from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring both durability and visibility for accurate liquid measurement. These spare tubes are specifically designed to be compatible with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact burettes, making them a reliable choice for maintaining your liquid handling systems.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)