Merck
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,970
¥7,970
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,970
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥7,970
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
joint threaded neck
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 130974
キャパシティ
10 L
直径× H
210 mm × 395 mm
容量
10 L
10000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With screw cap and carrying handle.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)