Merck
Z178365
Scienceware® dispensing jug
snap closure, prevents "glugging", pkg of 1 ea
別名:
5 gallon bottle, water containers, water storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,557
¥9,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,557
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥9,557
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art
容器容量
5 gal (20 L)
詳細
Five-gallon HDPE jug has flat sides, rounded corners, carrying handle, and bottom grip for pouring. Fill opening is 52 mm and contains a screw-cap having center thread for spigot. LDPE spigot is 1/4 turn type with 5/8 in. diameter outlet tube (1 1/4 in. long).
Jug lies on side with spigot overhanging shelf or table. Air vent, with snap closure, prevents "glugging". Spigot extends 70 mm from cap. 1 gal-molded-in graduations. 25 cm2 × 38 cm high over the handle.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1