Merck
BLN00030
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥268,000
¥268,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥268,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClIN3
CAS番号:
分子量:
279.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥268,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Clc1cc2[nH]nc(I)c2cn1
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-1-4-3(2-9-5)6(8)11-10-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
METUREDHGCAEJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)