Merck
699497
Sigma-Aldrich
6-クロロ-7-ヨード-7-デアザプリン
95%
別名:
4-クロロ-5-ヨード-7H-ピロロ-[2,3-d]ピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,862
¥8,862
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,862
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClIN3
CAS番号:
分子量:
279.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,862
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
179-183 °C (D)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI Key
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699497-VAR:
699497-1G:4548173998329
699497-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)