Merck
BAH189210000
Scienceware® vial, bottle, and tube rack
Holds 12 x 33 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 12 x 33 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18921-0000
L × W × H
26.7 cm × 10.2 cm × 5.3 cm
サイズ
267x102x53 mm
詳細
Compact, sturdy bottle and vial rack is ideal for class settings as well as the lab. Holds dropping bottles, vials, scintillation vials and other containers up to 28-33mm diameter.
  • 12 wells; 4 with open fronts for complete viewing of contents
  • 33mm diameter wells
  • Stable, heavy duty polypropylene construction
  • Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3