Merck
BAF131920002
SP Bel-Art® Biohazard disposal stand
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
別名:
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
to hold 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13192-0002
H
21.5 in. (546 mm)
215 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Keep bags open and securely supported on these economical, lightweight, stainless steel wire frames. Polypropylene bottom serves as a containment tray in the event of bag leakage and is safety orange in color for easy identification as a biohazard containment system.
特徴および利点
  • Small bag holder is ideal for benchtop use
  • Assembles in minutes and is permanent
  • Dishwasher-safe; autoclavable at 121°C (250°F)
  • Use F13192-0102 reusable, sanitary cover with medium and large Clavies Biohazard Bag Holders
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)