Merck
B4408
Sigma-Aldrich
Scienceware®バイオハザード廃棄物バッグ
W × H × thickness 24 in. (61 cm) × 36 in. (91 cm) × 0.00125 in., translucent, pack of 100
別名:
biohazard disposal bags
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥31,960
¥31,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥31,960
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥31,960
Check Cart for Availability
物質
translucent
詳細
Imprinted in red with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Bel-Art F13162-0009
W × H ×厚み
24 in. (61 cm) × 36 in. (91 cm) × 0.00125 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Scienceware® biohazard disposal bag is suitable for the disposal of cell culture flasks, culture plates, pipettes, petri dishes, multi-well cell culture plates, membrane filters and other biohazard wastes.
特徴および利点
Scienceware® biohazard disposal bag provides the following features and benefits:
  • Made of polypropylene and can withstand high autoclave temperatures up to 135°C (275°F)
  • Cost-effective
  • Available as plain or non-printed or with biohazard-label and indicator patch
  • Sterilization indicator patch darkens during steam sterilization
  • Printed and non-printed bags can be used as trash can liners
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.