Merck
B90807
Sigma-Aldrich
カルバミン酸ブチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
117.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
InChI Key
SKKTUOZKZKCGTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B90807-100G:
B90807-25G:
B90807-BULK:
B90807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrea Y Garzón-Serrano et al.
Journal of forensic sciences, 65(4), 1085-1093 (2020-03-17)
Ammonium nitrate fuel oil is an explosive mixture found in most antipersonnel landmines (APL) buried throughout the Colombian territory. During more than 50 years of internal conflict, the Colombian government has found that trained dogs are the most effective method to
Yong Gun Kim et al.
Food chemistry, 189, 74-79 (2015-07-21)
The aim of this study was to determine the effect of urease on the formation of ethyl carbamate (EC) in the presence of previously known precursors of EC (citrulline, urea, and ethanol) using a soybean paste model system. The levels