Merck
B47707
Sigma-Aldrich
4,4-ビス(4-ヒドロキシフェニル)吉草酸
95%
別名:
ジフェノール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(C6H4OH)2CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
286.32
Beilstein:
1886361
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCC(O)=O)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C17H18O4/c1-17(11-10-16(20)21,12-2-6-14(18)7-3-12)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
VKOUCJUTMGHNOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B47707-VAR:
B47707-1KG:
B47707-250G:
B47707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aldobenedetto Zotti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(2) (2020-01-26)
The effects of the addition of an aromatic hyperbranched polyester (AHBP) on thermal, mechanical, and fracture toughness properties of a thermosetting resin system were investigated. AHBP filler, synthesized by using a bulk poly-condensation reaction, reveals a glassy state at room