Merck
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
223.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
200-202 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B24758-5G:
B24758-BULK:
B24758-25G:
B24758-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)