Merck
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethylbenzenepropanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
164.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B18006-BULK:
B18006-VAR:
B18006-25G:
B18006-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)