Merck
ALD00578
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥6,589
¥6,589
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥6,589
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrFNO3S
分子量:
256.05
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,589
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5160
転移温度
flash point >230 °F
密度
1.8283 g/mL
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Bromopyridin-3-yl sulfurofluoridate can be used in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyuara cross-coupling reaction. The fluorosulfate functionality was shown by Sharpless and coworkers to have distinct reactivity in comparison to other functional groups used in Suzuki-Miyuara reactions, such as bromides, chlorides and triflates. This inherent property provides a strong potential for selective Suzuki-Miyuara couplings for chemoselective reaction sequences.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00578-BULK:
ALD00578-500MG:
ALD00578-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.