Merck
ALD00586
Sigma-Aldrich
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4FNO3S
分子量:
177.15
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate can be used in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyuara cross-coupling reaction. The fluorosulfate functionality was shown by Sharpless and coworkers to have distinct reactivity in comparison to other functional groups used in Suzuki-Miyuara reactions, such as bromides, chlorides and triflates. This inherent property provides a strong potential for selective Suzuki-Miyuara couplings for chemoselective reaction sequences.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00586-500MG:
ALD00586-VAR:
ALD00586-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.