アッセイ
95%
フォーム
powder or chunks (crystals)
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)[S](=O)(=O)C32C(C3)CC2
InChI Key
KAKTWVYNDZQZCE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00574-250MG:
ALD00574-VAR:
ALD00574-BULK:
ALD00574-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ