Merck
ALD00468
Sigma-Aldrich
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,210
¥38,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,210
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNaO2S
分子量:
212.63
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
¥38,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
詳細
Sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl Baran Diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00468-BULK:
ALD00468-VAR:
ALD00468-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)