Merck
ALD00238
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoropropylsulfinate
別名:
Baran TFPS-Na Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥63,200
¥63,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥63,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4F3NaO2S
CAS番号:
分子量:
184.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥63,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
O=S(CCC(F)(F)F)[O-].[Na+]
InChI
1S/C3H5F3O2S.Na/c4-3(5,6)1-2-9(7)8;/h1-2H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
DVCULODZLVVYHT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00238-1G:
ALD00238-500MG:
ALD00238-1G-PW:
ALD00238-10G:
ALD00238-BULK:
ALD00238-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
リソースや時間の制約がある中で化学工業のニーズに応えるため迅速に(ヘテロ)芳香族骨格を多様化して、効率を確保します。