Merck
ALD00440
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylsulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NaO2S
分子量:
130.14
UNSPSCコード:
41106514
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
258 °C
SMILES記法
O=S(O[Na])C(C)C
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-3(2)6(4)5;/h3H,1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
NJOHNUOJMKNMLA-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00440-VAR:
ALD00440-1G:
ALD00440-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。