Merck
ALD00158
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thiophenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥168,000
¥168,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥168,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2ClFO2S2
CAS番号:
分子量:
200.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥168,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.529
密度
1.571 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClC1=CC=C(S(F)(=O)=O)S1
InChI
1S/C4H2ClFO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H
InChI Key
XZQCGAGVTAESGC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00158-VAR:
ALD00158-10G:
ALD00158-BULK:
ALD00158-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.