Merck
ADE000284
Sigma-Aldrich
N-(4-ヒドロキシメチル-ピリジン-3-イル)-2,2-ジメチル-プロピオンアミド
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥38,000
¥38,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥38,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥38,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)Nc1cnccc1CO
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)10(15)13-9-6-12-5-4-8(9)7-14/h4-6,14H,7H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
AQXVQTJWSOVCFB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)