Merck
ADE000185
Sigma-Aldrich
(5-クロロ-2-メトキシピリジン-3-イル)メタノール
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
173.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
COc1ncc(Cl)cc1CO
InChI
1S/C7H8ClNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI Key
VZCJHBHRJBFNBL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)