スキップする
M8693
メラノタンII 酢酸塩
≥95% (HPLC), MC3-R/MC4-R melanocortin agonist, lyophilized solid
別名:
Ac-[Nle4Asp5D-Phe7Lys10]α-MSH-(4-10)-NH2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥37,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C50H69N15O9 · xC2H4O2
CAS番号:
分子量:
1024.18 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥37,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メラノタンII 酢酸塩, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
color
white
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C50H69N15O9/c1-3-4-16-36(59-29(2)66)44(69)65-41-25-42(67)55-20-11-10-18-35(43(51)68)60-47(72)39(23-31-26-57-34-17-9-8-15-33(31)34)63-45(70)37(19-12-21-56-50(52)53)61-46(71)38(22-30-13-6-5-7-14-30)62-48(73)40(64-49(41)74)24-32-27-54-28-58-32/h5-9,13-15,17,26-28,35-41,57H,3-4,10-12,16,18-25H2,1-2H3,(H2,51,68)(H,54,58)(H,55,67)(H,59,66)(H,60,72)(H,61,71)(H,62,73)(H,63,70)(H,64,74)(H,65,69)(H4,52,53,56)/t35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-/m0/s1
InChI key
JDKLPDJLXHXHNV-MFVUMRCOSA-N
Gene Information
General description
メラノタンIIはメラニン形成を誘発し、したがって皮膚の色素沈着を増加させます。α-メラニン細胞刺激ホルモンの類似体です。
Application
メラノタンII酢酸塩は、ラットの摂食およびエネルギー消費に対する阻害効果の研究に使用されています。
Biochem/physiol Actions
メラノタンIIは、MC3-R/MC4-Rメラノコルチンアゴニストです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T1567G7923SML2756
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MC3R(4159), MC4R(4160)
mouse ... MC3R(17201), MC4R(17202)
rat ... MC3R(29310), MC4R(25635)
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Gene Information
-
Gene Information
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)