アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
146 °C/730 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NN1CCCCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H2
InChI Key
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- CB1カンナビノイド受容体リガンド†
- ヒドラゾン†
- LPS活性化RAW264.7マクロファージにおける増殖と一酸化窒素産生に影響を及ぼすテトラヒドロナフタレン誘導体
- リン(V)ヒドラジン
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A75900-25G:
A75900-BULK:
A75900-100G:
A75900-1KG:
A75900-VAR:
A75900-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック