Merck
A70801
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ニトロピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O2
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
120353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
186-188 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
InChI Key
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
435.2 °F
引火点(℃)
224 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A70801-VAR:
A70801-25G:
A70801-100G:
A70801-5G:
A70801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis