Merck
A70003
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-1-ナフチルアミン
97%
別名:
1-アミノ-4-ニトロナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,200
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,200
About This Item
化学式:
H2NC10H6NO2
CAS番号:
分子量:
188.18
Beilstein:
2211897
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
InChI Key
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A70003-5G:
A70003-VAR:
A70003-BULK:
A70003-1G:
A70003-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral