Merck
A68807
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)アニリン
98%
別名:
4-ニトロ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン, 5-アミノ-2-ニトロベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,800
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,800
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
206.12
Beilstein:
2650702
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
125-129 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI Key
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A68807-5G:
A68807-BULK:
A68807-1G:
A68807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トルエン anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
トルエン
M Schulz et al.
European journal of clinical pharmacology, 34(6), 633-636 (1988-01-01)
Flutamide is a nonsteroidal antiandrogen used in the treatment of prostatic carcinoma. We have investigated the disposition of flutamide and its two major metabolites in ten urological in-patients without significant liver or renal disease. After oral administration flutamide is absorbed
Gábor Benkovics et al.
International journal of pharmaceutics, 531(2), 614-620 (2017-05-16)
This contribution reports the design, synthesis and photochemical properties of a novel cationic, water soluble, β-cyclodextrin (βCD) conjugate integrating an anthracene moiety and a nitroaniline derivative within the primary side of the βCD scaffold. Photoinduced energy transfer between the anthracene