Merck
A56450
Sigma-Aldrich
1-アミノホモピペリジン
95%
別名:
N-アミノヘキサメチレンイミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,500
¥26,500
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
¥26,500
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
InChI Key
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A56450-5G:
A56450-VAR:
A56450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Battistina Asproni et al.
Chemical biology & drug design, 91(1), 181-193 (2017-07-05)
Novel 1,4-dihydropyrazolo[3,4-a]pyrrolizine-, 4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-g]indolizine- and 1,4,5,6-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyrrolo[1,2-a]azepine-3-carboxamide-based compounds were designed and synthesized for cannabinoid CB