Merck
A55802
Sigma-Aldrich
2-アミノ-9-フルオレノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9NO
CAS番号:
分子量:
195.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
InChI Key
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A55802-BULK:
A55802-10G:
A55802-VAR:
A55802-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)