Merck
A51807
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4,6-ジメチルピリジン
99%
別名:
6-アミノ-2,4-ルチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,300
25 G
¥20,700
¥9,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,300
25 G
¥20,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
235 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI Key
BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A51807-VAR:
A51807-1KG:
A51807-100G:
A51807-5G:
A51807-BULK:
A51807-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with