Merck
662712
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,000
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
93-97 °C
SMILES記法
Cc1cc(N)ccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662712-250MG:
662712-1G:
662712-BULK:
662712-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)