Merck
A75706
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-メチルピリジン
98%
別名:
6-アミノ-2-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,010
500 G
¥18,900
¥7,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,010
500 G
¥18,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
107048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
208-209 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A75706-VAR:
A75706-500G:
A75706-100G:
A75706-BULK:
A75706-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Vidya V M et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 245, 118940-118940 (2020-09-27)
The synthesis of five D-n-A type star-shaped octupolar molecules is presented in the current work. The exploration of the potential applicability of molecules under study in organic optoelectronics as electron or hole transporting materials is carried out by DFT methods.
Mohanad Darawsheh et al.
European journal of medicinal chemistry, 82, 152-163 (2014-06-07)
Starting from the precursor [Zinc Valproate complex] (1), new mixed ligand zinc(II) complexes of valproic acid and nitrogen-based ligands, formulating as, [Zn(valp)22,9-dmphen] (2), [Zn2(valp)4(quin)2] (3), [Zn(valp)2(2-ampy)2] (4), and [Zn(valp)2(2-ampic)2] (5) (valp = valproate, 2,9-dmphen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, quin = quinoline, 2-ampy