アッセイ
97%
形状
crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
テクニック
ligand binding assay: suitable
mp
320 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC1(CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c7-6(5(8)9)3-1-2-4-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
InChI Key
NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- カバチニク・フィールズ反応を介した、パラホルムアルデヒドおよび亜リン酸ジエチルの反応によるホスホニルメチルアミノシクロペンタン-1-カルボン酸。
- タキキニンNK2受容体アンタゴニスト候補としての、ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボン酸 {1-[1-(R)-(3-モルホリン-4-イルプロピルカルバモイル)-2-フェニルエチルカルバモイル]シクロペンチル}-アミド、(MEN14268) 。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A48105-10G:
A48105-10KG:
A48105-5KG:
A48105-5G:
A48105-500G:
A48105-VAR:
A48105-BULK:
試験成績書(COA)