Merck
A46005
Sigma-Aldrich
4-アミノ-6-クロロ-2-(メチルチオ)ピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN3S
CAS番号:
分子量:
175.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A46005-5G:
A46005-1G:
A46005-25G:
A46005-BULK:
A46005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)