Merck
644110
Sigma-Aldrich
N-(2,3-エポキシプロピル)フタルイミド
≥95.0%
別名:
N-グリシジルフタルイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO3
CAS番号:
分子量:
203.19
Beilstein:
171277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
92-98 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI Key
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644110-VAR:
644110-10G:
644110-1G:
644110-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)