Merck
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
別名:
Benzyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,420
¥46,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,420
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
223.27
Beilstein:
2214428
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
81-84 °C
官能基
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
InChI Key
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95887-VAR:
95887-BULK:
95887-1G:
95887-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)