Merck
95468
Sigma-Aldrich
ポリ-(L-ラクチド)
viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
別名:
L-ラクチドポリマー, PLA、ポリ(L-乳酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥42,160
¥42,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥42,160
About This Item
化学式:
CH3O(C6H8O4)nH
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥42,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
ester terminated
フォーム
solid
分子量
Mn 103,000
Mw 259,000
劣化の時間枠
>3 years
不純物
<0.5% water
粘度
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
medical device
その他情報
end group: decyl ester
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95468-VAR-F:
95468-1G-F:
95468-BULK-F:
95468-5G-F:
95468-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
ラクチドとグリコリドからなる生分解性ホモポリマー/共重合体(RESOMER)の構造、性質、応用について解説しています。
ポリラクチドおよびポリグリコリドを含む脂肪族ポリエステルは、医療用途に広く使用されている生分解性ポリマーです。
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
すべて表示