Merck
936650
Sigma-Aldrich
過塩素酸リチウム
Technipur®, battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
別名:
Lithium cloricum, Lithium salt, Perchloric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiClO4
CAS番号:
分子量:
106.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
dry
powder and chunks
mp
236 °C (lit.)
溶解性
water: 106.4 g/L at 20 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lithium perchlorate (LiClO4) is used as an electrolyte for lithium-sulfur batteries.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
936650-1KG:
936650-250G:
936650-VAR:
936650-500G:
936650-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impact of lithium chlorate salts on structural and electrical properties of natural polymer electrolytes for all solid state lithium polymer batteries.
Perumal P, et al.
Vacuum, 159, 277-281 (2019)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries
Xu K, et al.
Chemical Reviews, 104(10), 4303-4418 (2004)
Effect of Lithium Perchlorate on the Optoelectrical and Thermal Properties of Poly (Vinylpyrrolidone)/Nano-Cesium Aluminate Solid Polymer Electrolytes
Saeed A M, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 57(15), 1554-1566 (2017)