物質
copper substrate (current collector)
品質水準
グレード
battery grade
詳細
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
アッセイ
≥98% (active material characteristic)
組成
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
シートサイズ
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
サイズ
5 in. × 10 in.
平均部品サイズ
5 μm (active material characteristic)
キャパシティ
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
934666-VAR:
934666-BULK:
934666-1EA:
試験成績書(COA)