おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=C2C(C(N(C2=O)C3C(N(C(CC3)=O)C(OCC4=C(C=C(C(OC)=C4)OC)[N+]([O-])=O)=O)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C23H20N4O10/c1-35-16-8-11(15(27(33)34)9-17(16)36-2)10-37-23(32)26-18(28)7-6-14(21(26)30)25-20(29)12-4-3-5-13(24)19(12)22(25)31/h3-5,8-9,14H,6-7,10,24H2,1-2H3
InChI Key
VIMWIXPVAGZBOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
929360-50MG:
929360-VAR:
929360-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)