Merck
928321
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G3 ChemBeads
別名:
[(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H66NO5PPdS
CAS番号:
分子量:
906.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.82
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
~5 wt.% loading of catalyst
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
標識化の程度
~5 wt. % loading of catalyst
SMILES記法
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI Key
PQYBJDCHLVJYSD-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
BrettPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. BrettPhos Pd G3 is an excellent reagent for Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
For larger scale uses, product also available in powdered form (761605)
アプリケーション
BrettPhos Pd G3 may be used for the C-N coupling reaction between monosubstituted ureas and 1,2 dihaloaromatic system to form benzimidazolones.It may be used in the synthesis of following compounds:
  • [Pd(cinnamyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(cinnamyl)PdCl]2 and AgOTf.
  • [Pd(crotyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(crotyl)PdCl]2 and AgOTf.
  • [Pd(allyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(allyl)PdCl]2 and AgOTf.
  • Pd(allyl)(BrettPhos)Cl by reacting with [(allyl)PdCl]2.
Learn more about ChemBeads products
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
928321-1G:
928321-VAR:
928321-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ケムビーズ(ChemBeads)は、触媒をコーティングしたガラスビーズで、反応のハイスループットスクリーニングにおいて、ナノモルスケールの極微量の固体試薬を分注します。