Merck
928348
Sigma-Aldrich
BrettPhos ChemBeads
別名:
2-(Dicyclohexylphosphino)3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H53O2P
CAS番号:
分子量:
536.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.82
フォーム
solid
品質水準
組成
~ 5 wt.% loading of catalyst
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES記法
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C35H53O2P/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3
InChI Key
WDVGNXKCFBOKDF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
BrettPhos is a dialkylbiaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group. It promotes cross-coupling reactions more efficiently and exhibits improved reactivity compared to other catalytic systems.
It can be used in:
  • palladium-catalyzed trifluoromethylation of aryl chlorides
  • Buchwald-Hartwig amination
  • synthesis of 4-aryl and alkyl substituted, N6-alkylated pyridazine-3,6-diamines via a Buchwald protocol
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (718742)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
928348-1G:
928348-VAR:
928348-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.
ケムビーズ(ChemBeads)は、触媒をコーティングしたガラスビーズで、反応のハイスループットスクリーニングにおいて、ナノモルスケールの極微量の固体試薬を分注します。