Merck
926116
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ts-DENEB
別名:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,100
1 G
¥29,600
5 G
¥81,000
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,100
1 G
¥29,600
5 G
¥81,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33ClN2O3RuS
CAS番号:
分子量:
650.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI Key
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R,R)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
法的情報
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926116-250MG:
926116-1G:
926116-VAR:
926116-BULK:
926116-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Taichiro Touge et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(38), 14960-14963 (2011-08-30)
Newly developed oxo-tethered Ru amido complexes (R,R)-1 and their HCl adducts (R,R)-2 exhibited excellent catalytic performance for both asymmetric transfer hydrogenation and the hydrogenation of ketonic substrates under neutral conditions without any cocatalysts to give chiral secondary alcohols with high