Merck
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
別名:
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19Cl2N5
分子量:
292.21
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
918938-100MG:
918938-VAR:
918938-BULK:
918938-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)