アッセイ
≥99.999% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
密度
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
924008-100G:
924008-VAR:
924008-BULK:
924008-25G:
924008-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)